missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAP1 Antibody (RL13), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB120-2737H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LAP1 Monoclonal antibody specifically detects LAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| LAP1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| RL13 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| lamina-associated polypeptide 1B, torsin A interacting protein 1 | |
| Pore complex-lamina fraction isolated from rat liver nuclear envelopes. | |
| 0.2 mL | |
| Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger | |
| 208263 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu