Learn More
Thermo Scientific™ Chélate de Tb réactif de thiol LanthaScreen™
Chélate de Tb réactif de thiol LanthaScreen™
Marque:  Thermo Scientific™ PV3579
Code produit. 11533467
  • 2165.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Dans la boîte à outils LanthaScreen™ TR-FRET des réactifs de dosage, le réactif de marquage au chélate réactif aux thiols LanthaScreen™ est disponible pour le développement des dosages
  • Le groupe de maléimide réactif au thiol peut être conjugué à pratiquement n’importe quel peptide ou protéine contenant une ou plusieurs fractions de thiol accessibles, telles que le groupe thiol trouvé sur un résidu de cystéine
  • Le transfert d’énergie du donneur de terbium vers un accepteur approprié, tel que la fluorescéine, est facilement détecté par la surveillance d’une augmentation de l’intensité de fluorescence de l’accepteur
  • Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir un protocole basé sur l’application pour les peptides ou protéines contenant de la cystéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 μg
Les réactifs de marquage LanthaScreen™ TR-FRET sont lyophilisés Stocker à -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. Après reconstitution, les chélates de lanthanides de terbium doivent être stockés sur la glace et utilisés dans la même journée.
LanthaScreen™
Chélate de Tb réactif au thiol
Glace carbonique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2468872B Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2022 Catalog NumberPV3579
Numéro de lot2072420A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2019 Catalog NumberPV3579
Numéro de lot1917509A Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2017 Catalog NumberPV3579
Numéro de lot1232216A Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberPV3579
Numéro de lot784641A Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberPV3579
Nom du produit
Thermo Scientific™ Chélate de Tb réactif de thiol LanthaScreen™ > 100 μg