Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-peIF2a (pSer52) Antibody
The alpha subunit of Eukaryotic initiation factor 2 (eIF2alpha) plays a key regulatory role in protein synthesis.
4175.00€ - 20210.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10013574
|
Invitrogen™
PV4815 |
25 μg |
4175.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023574
|
Invitrogen™
PV4816 |
1 mg |
20210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The alpha subunit of Eukaryotic initiation factor 2 (eIF2alpha) plays a key regulatory role in protein synthesis. In response to a cellular stress, phosphorylation of eIF2alpha at Ser52 occurs by the EIF2AK family of kinases including PERK (EIF2AK3) and PKR (EIF2AK2) to prohibit the initiation of protein synthesis.
For use in combination with the GFP-EIF2alpha physiological protein substrate (Cat. No. PV4809) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spécification
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.