Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
848.00€ - 11870.00€
Spécification
Contenu et stockage | Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
---|---|
Conjugué | Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) |
Excitation / émission | 340/490, 520 |
Réactivité | Lapin |
Affichage | Point final |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10359194
|
Invitrogen™
PV3774 |
25 μg |
848.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10666445
|
Invitrogen™
PV3776 |
1 mg |
11870.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Réactif général utilisé pour le développement de dosage, cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de lapin.
- Ce produit est parfaitement adapté à une utilisation pendant le développement des dosages lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de lapin.
- Il convient aussi lorsqu’il n’est pas possible de marquer un anticorps primaire directement au terbium.
Spécification
Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
|
340/490, 520 | |
Point final |
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) | |
Lapin | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.