Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Anticorps anti-souris marqué au Tb LanthaScreen™
Marque:  Invitrogen™ PV3768
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 10003574
  • 11870.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Réactif général utilisé pour le développement des dosages
  • Cet anticorps marqué au terbium lie les anticorps de souris
  • Il convient parfaitement au développement des dosages lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de souris.
  • Il est également utilisé lorsqu’il n’est pas possible de marquer un anticorps primaire directement au terbium
Spécification
Spécification
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Souris
Point final
1 mg
Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Dry Ice
340/490, 520
LanthaScreen™