Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Ce produit est parfaitement adapté au développement des dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre ou lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement votre anticorps primaire au terbium.
Marque: Thermo Scientific™ PV3770
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif général utilisé pour le développement de dosage : cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de chèvre.
- Convient particulièrement au développement des dosages lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires de chèvre
- Convient aussi lorsqu’il n’est pas possible de marquer un anticorps primaire directement au terbium
Spécification
Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
25 μg | |
Point final | |
Chélates de lanthanide, Terbium (Tb) |
340/490, 520 | |
Chèvre | |
Dry Ice | |
LanthaScreen™ |