Learn More
Solution étalon de plasma au lanthane, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
51.36€ - 193.97€
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire La2O3 in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00011066
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341449
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AD
50 mL
51.36€
50mL
11351449
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AE
100 mL
75.58€
100mL
11480370
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013870.AP
500 mL
193.97€
500mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
La2O3 in 5% HNO3
MFCD00011066
Spécification
Lanthanum
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00011066
Incolore
1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
La2O3 in 5% HNO3
Liquide
Acide nitrique :5,0 % ; oxyde de lanthane(III) :0,12 % ; eau :94,88%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Solution étalon de plasma au lanthane, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™