Learn More
Nitrate de lanthane hexahydraté, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10605692
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 10277-43-7
Formule moléculaire H12LaN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Numéro MDL MFCD00149751
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
CID PubChem 16211478
Nom IUPAC lanthane(3+) ; trinitrate ; hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 126°C
Point de fusion 40°C
Couleur Blanc
pH 3 to 4
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Poids de la formule 433.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.