Learn More
Poudre de lanthane-nickel, -100 mesh, 99,5 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
88.74€ - 325.62€
Identifiants chimiques
CAS | 12196-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | LaNi5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 432.37 |
Numéro MDL | MFCD00198177 |
Clé InChI | BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy |
CID PubChem | 14367487 |
Nom IUPAC | Lanthane ; Nickel |
SMILES | [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089133.06 |
5 g |
88.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089133.14 |
25 g |
325.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
12196-72-4 | |
432.37 | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
14367487 | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
LaNi5 | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
Lanthane ; Nickel |
Spécification
Lanthanum nickel powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] | |
432.37 | |
99.5% | |
Odorless |
12196-72-4 | |
LaNi5 | |
UN3178 | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
Lanthane ; Nickel | |
14367487 | |
−100 Mesh | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H260-H350-H317
Matière solide inflammable.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P370+P378q-P501c
H228-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-372-5
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon