Learn More
Trifluorométhanesulfonate de lanthane(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10776442
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52093-26-2
Formule moléculaire C3F9LaO9S3
Poids moléculaire (g/mol) 586.1
Numéro MDL MFCD00077560
Clé InChI WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
CID PubChem 2733938
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate de lanthane(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Couleur Blanc à beige
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 586.1
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.7
Densité 1.7000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.