Learn More
Sulfate de lanthane(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
122.00€ - 444.00€
Identifiants chimiques
CAS 57804-25-8
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.98
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11372288
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013195.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362288
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013195.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
57804-25-8
565.98
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
La2O12S3
MFCD00011070
dilanthanum(3+) trisulfate
Spécification
Lanthanum(III) sulfate hydrate
57804-25-8
(REO)
MFCD00011070
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
dilanthanum(3+) trisulfate
566.00 (Anhydrous)
Reacton™
2.821 g/mL
White heat (decomposition)
Cristalline
La2O12S3
14,5363
[La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
565.98
99.99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-239-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante