Learn More
Sulfate de lanthane(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 438.00€
Identifiants chimiques
CAS 10099-60-2
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.979
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
CID PubChem 159259
Nom IUPAC Lanthane(3+) ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11483820
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089760.18
50 g
111.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11493820
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089760.30
250 g
438.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10099-60-2
565.979
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
159259
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
La2O12S3
MFCD00011070
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
Lanthane(3+) ; trisulfate
Spécification
Lanthanum (III) sulfate
Anhydrous
Blanc
(REO)
MFCD00011070
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Lanthane(3+) ; trisulfate
159259
99.9%
Hygroscopic
1150°C (decomposition)
10099-60-2
Poudre
La2O12S3
14,5363
Soluble in water.
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
565.979
566
Odorless
3.60 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-239-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote