Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 4200.0°C |
Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) oxide |
Point de fusion | 2315.0°C |
Note relative au nom | 99.9% |
Couleur | Bleu |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.85% min. (La2O3) TREO base |
Formule linéaire | La2O3 |
Merck Index | 15, 5414 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lanthanum(III) oxide