Learn More
Oxide de lanthane(III), 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10035710
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Oxyde de lanthane (III), 91 %, La2O3, numéro CAS-1312-81-8, 100 g, 89 % min, 4 200,0°C, blanc à gris, 215-200-5, 325.82, HYGROSCOPIQUE, Déclaration GHS H :Provoque une irritation oculaire grave.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8
Formule moléculaire La2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00011071
Spécification
Point d’ébullition 4200.0°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxide
Point de fusion 2315.0°C
Note relative au nom 91%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 89% min
Formule linéaire La2O3
Merck Index 15, 5414
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 325.82
Pourcentage de pureté 91%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) oxide