Learn More
Oxalate de lanthane(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
57.00€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS 79079-18-8
Formule moléculaire C6La2O12
Poids moléculaire (g/mol) 541.87
Numéro MDL MFCD00150540
Clé InChI OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
CID PubChem 91886560
Nom IUPAC tris(oxalic acid) decahydrate dilanthanum
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11304798
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043122.22
100 g
57.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11394788
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043122.36
500 g
230.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Lanthanum Oxalate is mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst. This material use in glass, ceramics, paper, textile, coating, fine and specialty chemicals. In petroleum cracking catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
79079-18-8
541.87
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
91886560
[La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
C6La2O12
MFCD00150540
lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
tris(oxalic acid) decahydrate dilanthanum
Spécification
Lanthanum (III) oxalate hydrate
79079-18-8
C6La2O12
MFCD00150540
lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
tris(oxalic acid) decahydrate dilanthanum
91886560
Hygroscopic
(decomposition)
Poudre
La2(C2O4)3·xH2O
UN3288
Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
[La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
541.87
541.87 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-656-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote