Learn More
Nitrate de lanthane(III) hydraté, 99 %, eau env. 22-25 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11452687
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’hydrate de nitrate de lanthane(III) sert de matière première pour la synthèse électrochimique du LaMnO4, un mince film de revêtement sur un substrat d’acier inoxydable. Il est également utilisé dans la préparation de La2O2S. De plus, il est utilisé dans les phosphores, les tubes fluorescents et la mesure du transfert de chaleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100587-94-8
Formule moléculaire LaN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 324.92
Numéro MDL MFCD00011067
Clé InChI FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis
CID PubChem 45051674
SMILES [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitrate hydrate
Point de fusion 40°C
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Eau ≈22 à 25 %
Formule linéaire La(NO3)3·xH2O
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) hydraté
Poids de la formule 324.92 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%