Learn More
Fluorure de lanthane(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344118
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour dépôt sous vide
Lanthanum fluoride, anhydrous is employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13709-38-1
Formule moléculaire F3La
Poids moléculaire (g/mol) 195.90
Numéro MDL MFCD00011073
Clé InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) fluoride
Point de fusion 1493°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire LaF3
Informations sur la solubilité Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.936 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado