Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Réactif ACS
60.62€ - 575.79€
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15682800
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
262072-25G
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15672800
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
262072-100G
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15692800
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
262072-500G
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
10025-84-0
371.36
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Spécification
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
371.37g/mol
10025-84-0
LaCl3 · 7H2O
NONH for all modes of transport
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
371.36
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : OE4375000