Learn More
Chlorure de lanthane(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les solutions de chlorure de lanthane sont utilisées dans diverses applications de traitement de l’eau. Le chlorure de lanthane est également utilisé dans la recherche biochimique. Dopé au cérium, il est appliqué en tant que matériau scintillateur. En synthèse organique, le trichlorure de lanthane fonctionne comme un acide de Lewis faible. Ce composé est utilisé dans les détecteurs gamma.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les agents réducteurs forts et les métaux actifs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
Point de fusion | 91°C (decomposition) |
Quantité | 2500 g |
Merck Index | 14,5363 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and water. |
Poids de la formule | 371.37 (245.27 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250971 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A15575.0E,A15575.22,A15575.36 |
10245256 | Certificat d’analyse | 05/01/2023 | A15575.0E,A15575.22,A15575.36 |
10239572 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A15575.0E,A15575.22,A15575.36 |
10166327 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A15575.0E,A15575.22,A15575.36 |
10208142 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A15575.0E,A15575.22,A15575.36 |