Learn More
Solution de chlorure de lanthane, pour AAS, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Spécification
Spécification
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Plage de pourcentage du dosage | ≥9.5 and ≤10.5% w/v |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lanthanum chloride solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.