Learn More
Chlorure de lanthane, solution d’agent de libération, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 15456295
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum chloride
CAS 10099-58-8
Forme physique Des mesures
Quantité 500 mL
Formule moléculaire Cl3La
Numéro MDL MFCD00011068
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 245.26