Learn More
Atago™ Lampe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tension:
3 V
6 V
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
5 pièces
Beschreibung
Ampoule 6 V - 1,2 A illumination échelle pour 3T
• Le lot
• Le lot
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Lampe |
| Quantité | 1 de chaque |
| Tension | 6 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur