Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin (929-933)
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64127.M^
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
594.66 | |
1 mg | |
Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |
Laminin Pentapeptide | |
Solid | |
Laminin (929-933) | |
RUO - research use only |