Learn More
Hamilton™ Septa en caoutchouc de silicone laminé
27.15€ - 67.65€
Spécification
Matériau | Caoutchouc de silicone laminé |
---|---|
Nbre de couches | 3 |
Température (métrique) Max | 200°C |
Type | Septa |
Quantité | 12/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11773939
|
Hamilton™
76002 |
8 mm |
27.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11763939
|
Hamilton™
76013 |
12 mm |
30.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10232301
|
Hamilton™
76015 |
14 mm |
47.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10694861
|
Hamilton™
76016 |
15 mm |
46.85€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753939
|
Hamilton™
76020 |
19 mm |
67.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Caoutchouc de silicone laminé | |
200°C | |
12/boîte |
3 | |
Septa |