Learn More
Brady™ Étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé
Code produit. p-8617010
Click to view available options
Texte affiché:
Attention : Matières inflammables
Panneaux d'avertissement
Largeur (métrique):
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 12300160
Marque: Brady™ 829422
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé durable pour le marquage des tuyaux et panneaux de sécurité. Les étiquettes d’avertissement de sécurité en polyester laminé Brady™ se fixent à l’aide d’un adhésif acrylique permanent.
  • Polyester laminé.
  • Noir sur jaune pour une visibilité élevée.
  • Adhésif acrylique permanent.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 22 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Texte affiché Attention : Matières inflammables
Type de produit Étiquettes d’avertissement de sécurité
Couleur Noir sur jaune