Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Marque:  Brady™ 223583
Code produit. 11780224
  • 414.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Brillant
250/rouleau
Polyester laminé
100 mm
100 mm
Diamant
Panneau pour transport
ADR 6.2RL-100*100-B7541
Polyester
Base en acrylique permanente, sensible à la pression
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Substance infectieuse 6
Transparent
Nom du produit
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport > Transparent ; Hauteur : 100 mm ; Qté : Boîte de 250 ; Substances infectieuses 6