Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Marque:  Brady™ 810937
Code produit. 11740953
  • 13.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Brillant
1 de chaque
Polyester laminé
297 mm
297 mm
Diamant
Panneau pour transport
ADR 5.2 BF-297*297-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C à 110°C
Peroxyde organique 5.2
Jaune
Nom du produit
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport > Noir sur rouge et jaune ; Hauteur : 297 mm ; Qté : 1 Chacun ; Peroxyde organique 5.2