Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport
Marque: Brady™ 257579
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
• Signaux de danger
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Brillant | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |
ADR 5.1-297*297-B7541 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,024 mm | |
-40°C à 110°C | |
Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1 | |
Noir sur jaune |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport > Noir sur jaune ; Hauteur : 297 mm ; Qté : 1 boîte ; Substances comburantes et peroxydes organiques 5.1
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu