Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque:  Brady™ 811668
Code produit. 11790983
  • 6.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Classe 7 :Substances radioactives
Brillant
1 de chaque
Polyester laminé
200 mm
200 mm
Diamant
Contenu radioactif II : Activité : Indice de transport 7
Rouge
ADR 7B II-200*200-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C-110°C
Français
Panneau pour le transport de matières radioactives