Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque:  Brady™ 811673
Code produit. 11725573
  • 402.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Classe 7 :Substances radioactives
Brillant
250/Bte
Polyester laminé
100 mm
100 mm
Diamant
Contenu radioactif III : Activité : Indice de transport 7
Noir sur blanc
ADR 7CRL III-100*100-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
0,024 mm
-40°C-110°C
Français
Panneau pour le transport de matières radioactives