Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé pour le transport de substances à rayonnement
Marque:  Brady™ 223571
Code produit. 11700224
  • 6.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Classe 7 :Matières radioactives
Brillant
1 de chaque
Polyester laminé
200 mm
0,024 mm
-40°C-110°C
Français
Panneau pour le transport de matières radioactives
ADR 7DA-200*200-B7541
Polyester
Acrylique, permanent
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
110°C
200 mm
Rhomboïde
Substances radioactives
jaune sur blanc