Learn More
Brady™ Panneaux d’interdiction en polyester laminé : Interdiction de manger et de boire
3.45€ - 4.55€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10171974
|
Brady™
250049 |
100 mm |
3.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10181974
|
Brady™
250050 |
200 mm |
4.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux d'interdiction• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de manger et de boire
Spécification
Rond |