Learn More
Brady™ Panneaux d’interdiction en polyester laminé : Interdiction de manger et de boire
Marque:  Brady™ 250050
Code produit. 10181974
  • 4.55€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneaux d'interdiction
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de manger et de boire
Spécification
Spécification
200 mm
Rond