Learn More
Brady™ Ruban antidérapant laminé monté en polyester
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Dimensions (L x l):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Entretien ménager, Maintenance des installation, marquage au sol
- Ruban de marquage au sol antidérapant
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | ANTISKID TAPE BLACK 25MMX18M |
| Description | Ruban antidérapant en rouleau - noir |
| Dimensions (L x l) | 18 m x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation |
| Longueur (impériale) | 59.1 ft. |
| Longueur (métrique) | 18 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +158°F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +70°C |
| Épaisseur | 0,162 mm |
| Afficher plus |