Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Code produit. 11700174
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11700174
Marque: Brady™ 222565
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux obligatoires pour faciliter la sécurité personnelle
  • Conforme aux normes NF X 08-003-1 et 08-003-3 N X et à la directive européenne 92/58/CEE
  • Résistant aux produits chimiques, à l’eau, aux UV, aux rayures/à l’abrasion et aux températures jusqu’à 110°C
  • Spécification
    Alternate Part Number PIC 280-DIA 315-B7541
    Matériau Polyester
    Quantité 1 de chaque
    Type d’adhésif Acrylique, permanent
    Description Polyester laminé
    Diamètre (métrique) 310 mm
    Température max. (métrique) 110°C
    Épaisseur 0,024 mm
    Forme Rond
    Texte affiché Portez des chaussures de protection
    Type de produit Signalisation obligatoire
    Couleur Blanc sur bleu