Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
- Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
- Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
- Diamètre 100 mm
- Bleu ou blanc
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 250-DIA 100-B7541 (BRANDED) |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester laminé |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Polyester laminé |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |