Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
- Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
- Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
- Diamètre 100 mm
- Bleu ou blanc
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Forme | Rond |
| Texte affiché | Port d’une visière de protection |
| Type de produit | Signalisation obligatoire |
| Afficher plus |