Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Code produit. 10204854
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
310 mm
Texte affiché:
Port d'un vêtement de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de sécurité
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Portez des chaussures de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Utiliser protection oculaire
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10204854
Marque: Brady™ 250130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux obligatoires pour faciliter la sécurité personnelle
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
  • Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
  • Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
  • Diamètre 100 mm
  • Bleu ou blanc
Spécification
Alternate Part Number PIC 265-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
Diamètre (métrique) 200 mm
Température max. (métrique) 110°C
Épaisseur 0,024 mm
Forme Rond
Texte affiché Port d’une visière de protection
Type de produit Signalisation obligatoire
Couleur Blanc sur bleu