Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Port de chaussures de sécurité
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Beskrivning
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M008-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 2/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering