Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 826764
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
PIC W003-Tri 200-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Matières radioactives ou radiations ionisantes > l x H : 200 x 173 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu