Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Substances corrosives
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
6.25€ - 10.10€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 0,099 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15313927
|
Brady™
829721 |
50 mm | 43 mm |
6.25€
7 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15518850
|
Brady™
829723 |
100 mm | 87 mm |
10.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Polyester | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Substances corrosives