Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Substances corrosives
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
87 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 PCS
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W023-Tri 100-PE-SHEET/3 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 3/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 87 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |