Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Flammes nues interdites ; Feu et source d'allumage non protégée interdits, Interdiction de fumer
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P003-Dia 200-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Afficher plus |