Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Interdiction d'activer des téléphones mobiles
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 823487
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
1 de chaque | |
200 mm | |
0,099 mm | |
Rond | |
Noir sur blanc |