Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Panneau d'avertissement général
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 826613
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010:2011 | |
Brillant | |
7/Bte | |
Intérieur et extérieur | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
PIC W001- Tri 050-PE-SHEET/7 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
43 mm | |
50 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Panneau d'avertissement général > l x H : 50 x 43 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu