Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Code produit. 15664407
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15664407
Marque: Brady™ 817678
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-315x315-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 315 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 315 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge