Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F005-148x148-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Hauteur (métrique) | 148 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 148 mm |
| Afficher plus |