Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Product Code. 15464841
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Unit Size:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15464841
Brand: Brady™ 811680
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
  • Étiquettes auto-adhésives avec symbole GHS
  • Polyester laminé avec finition brillante
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus difficiles
  • Les matériaux ultra-durables signifient que vous n'avez besoin d'étiqueter les produits qu'une seule fois dans leur vie
  • Résistance extrême aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Les étiquettes peuvent résister à des températures allant de -40°C à 120°C
  • Les étiquettes de 50 mm x 50 mm sont fournies sous forme de rouleau continu avec découpe si nécessaire
  • Les étiquettes de 100 mm x 100 mm sont fournies sous la forme d’étiquettes individuelles sur rouleau
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1801-40*40-B7541-CRD
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 20/Bte
Modèle Monté sur carte
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Description Polyester laminé
Hauteur (métrique) 40 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Plage de températures (métrique) -40°C-110°C
Forme Diamant
Texte affiché Explosifs
Type de produit Symbole SGH
Couleur Noir sur blanc