Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Auto-adhésif
- Polyester laminé avec finition brillante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | PIC 1803-70*70-B7541-CRD |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 6/paquet |
| Modèle | Monté sur carte |
| Type d’adhésif | Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive |
| Description | Polyester laminé |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Afficher plus |