Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Code produit. 15424861
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texte affiché:
Corrosif
Danger pour la santé
Danger respiratoire
Dangereux pour l’environnement aquatique
Explosifs
Gaz comprimé
Inflammable
Oxydant
Toxicité aiguë
Modèle:
Marqueurs individuels sur un rouleau
Monté sur carte
Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau
Quantité:
1 de chaque
100/Bte
20/Bte
20/paquet
250/Bte
6/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
20 pièces
250 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15424861
Marque: Brady™ 811705
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
  • Étiquettes en losange auto-adhésives
  • Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
  • Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number PIC 1806-40*40-B7541-CRD
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 20/paquet
Modèle Monté sur carte
Type d’adhésif Base en acrylique permanente, sensible à la pression, Pressure-sensitive
Description Polyester laminé
À utiliser avec (application) Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les signaux de sécurité
Hauteur (métrique) 40 mm
Épaisseur 0,024 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Texte affiché Dangereux pour l’environnement aquatique
Type de produit Symbole SGH
Couleur Noir sur blanc